missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acetyl-8-(phenylmethoxy)-2-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-8-(phenylmethoxy)-2-quinolinone |
| CAS | 93609-84-8 |
| Molekylformel | C18H15NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Acetyl-8-(benzyloxy)carbostyril, 5-Acetyl-8-benzyloxy-1H-quinolin-2-one, 5-Acetyl-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 8-(Benzyloxy)-5-(1-oxoethyl)-1H-quinolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO3/c1-12(20)14-7-9-16(18-15(14)8-10-17(21)19-18)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,21) |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13 |
| IUPAC-namn | 5-acetyl-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.32 |
| Formel vikt | 293.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?