missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, Hydrate |
| CAS | 1196153-01-1 |
| Molekylformel | C7H12N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(4-amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)-, hydrate (1:1), N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide monohydrate, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil monohydrate, 5-Acetamido-6-amino-3-methyluracil monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O3.H2O/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13;/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14);1H2 |
| LEDER | O.CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N |
| IUPAC-namn | N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vikt | 216.0859 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?