Läs mer
5-Acetylamino-6-formylamino-3-metyl-d3-uracil, TRC
Produktkod. 30315086
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30315086 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1682131MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyl-d3-uracil
CAS 1216442-68-0
Molekylformel C8H7D3N4O4
Kvantitet 1 mg
Synonym AFMU-d3
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16)/i2D3
LEDER O=C(NC(NC([H])=O)=C1NC(C)=O)N(C([2H])([2H])[2H])C1=O
IUPAC-namn N-[6-formamido-2,4-dioxo-3-(trideuteriometyl)-1H-pyrimidin-5-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 229.21