Läs mer
5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16) |
| Formel vikt | 226.0702 |
| Procent renhet | >95% |