Läs mer
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijod-1,3-bensendikarboxamid, TRC
Produktkod. 30324594
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30324594 25 mg
1 options
Produktkod. 30324594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16818025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
CAS 31127-80-7
Molekylformel C16 H20 I3 N3 O7
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-Acetamido-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-isophthalamide, Iohexol impurity A (EP), Iohexol Related Compound A (USP)
InChI formel InChI=1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25)
LEDER CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
IUPAC-namn 5-acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid
Molekylvikt (g/mol) 747.06
Formel vikt 746.8435