Läs mer
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid, Mikromol™
Beskrivning
5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijodobensen-1,3-dikarboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| CAS | 31127-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H20 I3 N3 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 5-Acetamido-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-isophthalamide, Iohexol impurity A (EP), Iohexol Related Compound A (USP), Iohexol Related Compound A, Iohexol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25) |
| LEDER | CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| IUPAC-namn | 5-acetamido-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobensen-1,3-dikarboxamid |
| Visa mer |