missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-acetyloxolan-2-one, TRC

Produktkod. 30325858
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325858 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1656985MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Acetyloxolan-2-one
CAS 29393-32-6
Molekylformel C6H8O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h5H,2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)C1CCC(=O)O1
IUPAC-namn 5-acetyloxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 128.12
Formel vikt 128.0473
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.