Läs mer
5-Acetyloxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyloxolan-2-one |
| CAS | 29393-32-6 |
| Molekylformel | C6H8O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)C1CCC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-acetyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.12 |
| Formel vikt | 128.0473 |