missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Acetyloxyethyl-2-hydroxypheny Ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyloxyethyl-2-hydroxypheny Ethanone |
| CAS | 58282-50-1 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-hydroxyphenyl]-ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(13)11-7-10(3-4-12(11)15)5-6-16-9(2)14/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?