Läs mer
5-Acetylsalicylamid, TRC
Produktkod. 30318860
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30318860 25 g
1 options
Produktkod. 30318860 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18794525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Molekylformel C9H9NO3
Kvantitet 25 g
Synonym 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
LEDER CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
IUPAC-namn 5-acetyl-2-hydroxybensamid
Molekylvikt (g/mol) 179.17
Formel vikt 179.0582