Läs mer
5-Acetylsalicylsyra, 98+%
Produktkod. 11499133
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499133 100 g 100g
11479133 5 g 5g
11489133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11663.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13110-96-8
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00013978
InChI-nyckel NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83151
IUPAC-namn 5-acetyl-2-hydroxibensoesyra
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylsalicylic acid
Smältpunkt 214 °C till 216 °C
Flampunkt 250 °C (482 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2096968
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Formel vikt 180.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.