Läs mer
5-Acetylsalicylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30324635
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30324635 10 g
1 options
Produktkod. 30324635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18775510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester
CAS 16475-90-4
Molekylformel C10H10O4
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC-namn Metyl-5-acetyl-2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579