Läs mer
5-Acetylsalicylsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16475-90-4 |
| Molekylformel | C10H10O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C |
| IUPAC-namn | Metyl-5-acetyl-2-hydroxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vikt | 194.0579 |