Läs mer
5-Acetyltiofen-2-boronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetylthiophene-2-boronic Acid |
| CAS | 206551-43-1 |
| Molekylformel | C6H7BO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BO3S/c1-4(8)5-2-3-6(11-5)7(9)10/h2-3,9-10H,1H3 |
| LEDER | O=C(C=1SC(=CC1)B(O)O)C |
| IUPAC-namn | (5-Acetyltiofen-2-yl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 170 |
| Formel vikt | 170.02 |