Läs mer
5-acetyltiofen-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612665
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10612665 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10556423 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10236004 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10612665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00354DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 88653-55-8
Molekylformel C7H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 151.183
InChI-nyckel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC-namn 5-acetyltiofen-2-karbonitril
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.19
Procent renhet 97%