Läs mer
5-acetyltiofen-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465103
Change view
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465103 0.5 g 0.5g
1 options
Produktkod. 11465103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12765.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 88653-55-8 | C7H5NOS | 151,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kokpunkt 95 °C till 97 °C (0,5 mmHg)
Molekylformel C7H5NOS
MDL-nummer MFCD00052314
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1306961
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
InChI-nyckel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
IUPAC-namn 5-acetyltiofen-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 151.183
PubChem CID 2747565
Formel vikt 151.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.