Läs mer
5-Acetyltiofen-2-karboxylsyra, 98+%
Produktkod. 11393157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393157 5 g 5g
11303167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13588.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 4066-41-5 | C7H6O3S | 170,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4066-41-5
Molekylformel C7H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 170.182
MDL-nummer MFCD00055512
InChI-nyckel LIKIMWYKJUFVJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyltiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyl, 5-acetyl-2-thenoic acid, acmc-1ae0g, 5-carboxy-2-acetylthiophene, 5-acetylthiophene-2-carboxylicacid, 5-acetyl-thiophen-2-carboxylic acid, 5-acetyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-acetyl-2-thiophene-carboxylic acid
PubChem CID 3742727
IUPAC-namn 5-acetyltiofen-2-karboxylsyra
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 208 °C till 212 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 128897
Formel vikt 170.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.