Läs mer
5-Acetyluracil, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11408560
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11408560
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044378.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6214-65-9
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00151968
InChI-nyckel YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
LEDER CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyluracil
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-acetyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formel vikt 154.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver