Läs mer
5-Acetyluracil, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11498550
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498550 5 g 5g
11408560 1 g 1g
11418560 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044378.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6214-65-9
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.13
MDL-nummer MFCD00151968
InChI-nyckel YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
LEDER CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyluracil
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 5-acetyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formel vikt 154.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder