Läs mer
5-Acetylvaleric acid, 90+%, technical
Produktkod. 13478668 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13478668 5 g 5g
13488668 25 g 25g
13498668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13478668 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449530050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3128-07-2 | C7H10O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3128-07-2
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
InChI-nyckel IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
IUPAC-namn 6-oxoheptansyra
LEDER CC(=O)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylvaleric acid
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kokpunkt 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(O)(CH2)4CO2H
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 144.17
Procent renhet 90+%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Acetylvaleric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.