Läs mer
5-acetylvaleriansyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324679
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324679 5 g 5g
11482557 10 g 10g
11492557 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14810.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3128-07-2 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
5-acetylvaleriansyra, används som reagens för att syntetisera nya penicilliner som innehåller ketosyror som sidokedjor. Det används också för att studera de olika metaboliska vägarna för 4-hydroxipentanoat och levulinat. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Acetylvaleric acid, används som reagens för att syntetisera nya penicilliner som innehåller ketosyror som sidokedjor. Det används också för att studera de olika metaboliska vägarna för 4-hydroxipentanoat och levulinat. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt
i
vatten
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3128-07-2
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00051479
InChI-nyckel IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
IUPAC-namn 6-oxoheptansyra
LEDER CC(=O)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetylvaleric acid
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kokpunkt 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1362931
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 144.17
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.