Läs mer
5-Allyl-2-hydroxy-3-metoxybensaldehyd, 98 %
Produktkod. 10797913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10797913 10 g Glasflaska 10g
10725233 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797913 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379360100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
CAS: 22934-51-6 | C11H12O3 | 192,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22934-51-6
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD06408022
InChI-nyckel FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
PubChem CID 1713887
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metoxi-5-prop-2-enylbensaldehyd
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48,0 °C till 52,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 192.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.