Läs mer
5-Alliden-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen (stabiliserat med hydrokinon), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene |
| CAS | 24755-73-5 |
| Molekylformel | C18 H16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2 |
| LEDER | C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 11-prop-2-enyliden-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.32 |
| Formel vikt | 232.1252 |