Läs mer
5-Alliden-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen (stabiliserat med hydrokinon), TRC
Produktkod. 30324504
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30324504 10 mg
1 options
Produktkod. 30324504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA55260010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Molekylformel C18 H16
Kvantitet 10 mg
Synonym 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
InChI formel InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
LEDER C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 11-prop-2-enyliden-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen
Molekylvikt (g/mol) 232.32
Formel vikt 232.1252