missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Amino-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-imidazol-4-karboxamid, TRC

Produktkod. 30332030
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332030 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63067010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-imidazole-4-carboxamide
CAS 23274-21-7
Molekylformel C15 H20 N4 O8
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-imidazole-4-carboxamide 2',3',5'-Triacetate, AICAR-Tri-O-Acetate, NSC 157736
InChI formel InChI=1S/C15H20N4O8/c1-6(20)24-4-9-11(25-7(2)21)12(26-8(3)22)15(27-9)19-5-18-10(13(19)16)14(17)23/h5,9,11-12,15H,4,16H2,1-3H3,(H2,17,23)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(C(=O)N)c2N
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxi-5-(5-amino-4-karbamoylimidazol-1-yl)oxolan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 384.341
Formel vikt 384.128
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.