missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1-(2,3-O-isopropylidene-Beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-(2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 3676-69-5 |
| Molekylformel | C12H18N4O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1H-imidazole-4-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O5/c1-12(2)20-7-5(3-17)19-11(8(7)21-12)16-4-15-6(9(16)13)10(14)18/h4-5,7-8,11,17H,3,13H2,1-2H3,(H2,14,18) |
| LEDER | CC1(C)OC2C(CO)OC(C2O1)n3cnc(C(=O)N)c3N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1-[6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]imidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.3 |
| Formel vikt | 298.1277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?