missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1,2,3-tiadizol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1,2,3-thiadiazole |
| CAS | 4100-41-8 |
| Molekylformel | C2 H3 N3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-1-4-5-6-2/h1H,3H2 |
| LEDER | Nc1cnns1 |
| IUPAC-namn | Tiadiazol-5-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.13 |
| Formel vikt | 101.0048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?