Läs mer
5-Amino-1,2,4-thiadiazole, 97%
Produktkod. 15274784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15274784 1 g Glass bottle 1g
15284784 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15274784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7552-07-0 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7552-07-0
Molekylformel C2H3N3S
Molekylvikt (g/mol) 101.13
InChI-nyckel VJHTZTZXOKVQRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole, 5-amino, pubchem11136, acmc-1blyp, 1,2,4-thiadiazole-5-amine, 1,4-thiadiazole, 5-amino, 2-amino-1,3,5-thiadiazole, 5-imino-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 290274
IUPAC-namn 1,2,4-thiadiazol-5-amine
LEDER C1=NSC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole
Kokpunkt 112.0°C to 121.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 101.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.