Läs mer
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt |
| CAS | 120208-98-2 |
| Molekylformel | C2H5ClN4O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide Hydrochloride Salt, L 5343, NSC 22979 Hydrochloride Salt, Tio-urasin Hydrochloride Salt, Acetazolamide EP Impurity D Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2S2.ClH/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8;/h(H2,3,5)(H2,4,7,8);1H |
| LEDER | NC1=NN=C(S(N)(=O)=O)S1.Cl |
| IUPAC-namn | 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.67 |
| Formel vikt | 215.9542 |