missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Mikromol™
Beskrivning
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| CAS | 14949-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C2 H4 N4 O2 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acetazolamide Related Compound D, Acetazolamide Imp. D (EP), Acetazolamide USP Related Compound D, Acetazolamide USP RC D, 1,3,4-Thiadiazole-2-sulfonamide, 5-amino-, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamide, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, CL 5343, NSC 22979, Tio-urasin, Acetazolamide Related Compound D, Acetazolamide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8) |
| LEDER | Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?