Läs mer
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98%
Produktkod. 10607322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607322 250 g Glasflaska 250g
10476990 25 g Glasflaska 25g
10532941 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155972500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2349-67-9
Molekylformel C2H3N3S2
Molekylvikt (g/mol) 133.2
MDL-nummer MFCD00003108
InChI-nyckel GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC-namn 5-amino-3H-l,3,4-tiadiazol-2-tion
LEDER C1(=NNC(=S)S1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 231°C to 236°C
Färg Kräm till gul eller vit
Förlust vid torkning 1% max. (110°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 27, 674
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Formel vikt 133.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.