Läs mer
5-Amino-1,3,4-tiadizol-2-tiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6) |
| Formel vikt | 132.9768 |