Läs mer
5-Amino-1,3-dimetyl-1H-pyrazol, 98 %
Produktkod. 11459853
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459853 25 g 25g
11439853 1 g 1g
11449853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12980.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 3524-32-1 | C5H9N3 | 111,148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3524-32-1
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.148
MDL-nummer MFCD00051651
InChI-nyckel ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
PubChem CID 520721
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazol-3-amin
LEDER CC1=NN(C(=C1)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 72 °C till 77 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 113420
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 111.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.