Läs mer
5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 5356-71-8 |
| Molekylformel | C15H13N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Amino-1,3-diphenyl-pyrazole, 1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1,3-Diphenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1,3-diphenylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2 |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(c(F)cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,5-diphenylpyrazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |