Läs mer
5-amino-1-(4-klorfenyl)-1H-pyrazol-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600903
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10600903 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10232392 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07485EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 51516-67-7
Molekylformel C10H7ClN4
Molekylvikt (g/mol) 218.64
MDL-nummer MFCD00052031
InChI-nyckel WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 639097
LEDER NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
IUPAC-namn 5-amino-1-(4-klorfenyl)-1H-pyrazol-4-karbonitril
Formel vikt 218.65
Procent renhet 97%