Läs mer
5-Amino-1-ethylpyrazole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15234744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15234744 5 g 5g
15224744 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15234744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437620050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3528-58-3
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.15
MDL-nummer MFCD00010849
InChI-nyckel FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-ethylpyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-ethylpyrazole-5-ylamine, 5-amino-1-ethyl-1h-pyrazole, 2-ethyl-3-aminopyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazol, 5-amino-1-ethyl-pyrazole
PubChem CID 337310
IUPAC-namn 2-ethylpyrazol-3-amine
LEDER CCN1N=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-ethylpyrazole
Smältpunkt 54°C to 57°C
Kokpunkt 106°C to 108°C (4.0 Torr)
Flampunkt >113°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 111.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-1-ethylpyrazole, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.