Läs mer
5-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10430584
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10430584 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10684005 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10430584 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07848CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 62564-90-3
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.131
MDL-nummer MFCD08690324
InChI-nyckel NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
PubChem CID 12332515
IUPAC-namn 5-amino-l-metylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%