Läs mer
5-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10684005
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10684005 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10430584 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10684005 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07848DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 62564-90-3
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.131
MDL-nummer MFCD08690324
InChI-nyckel NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
PubChem CID 12332515
IUPAC-namn 5-amino-l-metylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%