Läs mer
5-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxamid, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702550
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763053 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10600283 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00775CB
Kemiska identifierare
CAS 18213-75-7
Molekylformel C5H8N4O
Molekylvikt (g/mol) 140.146
MDL-nummer MFCD00111808
InChI-nyckel JGSQVTVXGXOSCH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 265696
IUPAC-namn 5-amino-l-metylpyrazol-4-karboxamid
LEDER CN1C(=C(C=N1)C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide
Formel vikt 140.15
Procent renhet 95%