Läs mer
5-amino-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxamid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 5-amino-1-methyl, pubchem22392, 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxamide, 5-azanyl-1-methyl-pyrazole-4-carboxamide, 1-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide, 1h-pyrazole-4-carboxamide,5-amino-1-methyl, 5-imino-1-methyl-2h-pyrazole-4-carboxamide, 3-imino-2-methyl-2,3-dihydro-1h-pyrazole-4-carboxamide |
| Formel vikt | 140.15 |
| Procent renhet | 95% |