Läs mer
5-amino-1-metyl-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295603
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10295603 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10295454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295603 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63014CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 20870-91-1
Molekylformel C9H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD09702413
InChI-nyckel ZGLUKQQSWABKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-methyl-2-oxoindoline, 5-amino-1-methylindolin-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-azanyl-1-methyl-3h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-on, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one,5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
PubChem CID 22692470
IUPAC-namn 5-amino-l-metyl-3H-indol-2-on
LEDER CN1C(=O)CC2=C1C=CC(N)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.19
Procent renhet 90%