Läs mer
5-amino-1-metyl-3-fenyl-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 11412408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412408 1 g 1g
11422408 5 g 5g
11432408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15754.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173,219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10199-50-5
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD00067874
InChI-nyckel KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC-namn 2-metyl-5-fenylpyrazol-3-amin
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 124 °C till 130 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Beilstein 743807
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.