Läs mer
5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine |
| CAS | 4531-54-8 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazol-5-amine, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole, 5-amino-1-methyl-4-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, NSC 400013 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-5-nitroimidazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.12 |
| Formel vikt | 142.0491 |