Läs mer
5-Amino-1-metylpyrazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-methylpyrazole |
| CAS | 1192-21-8 |
| Molekylformel | C4 H7 N3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3 |
| LEDER | Cn1nccc1N |
| IUPAC-namn | 2-metylpyrazol-3-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.12 |
| Formel vikt | 97.064 |