Läs mer
5-amino-1-N-metylindol, TRC
Produktkod. 30309319
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30309319 50 mg
1 options
Produktkod. 30309319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61348850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-N-methylindole
CAS 102308-97-4
Molekylformel C9H10N2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-amino-1-methyl-Indole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, (1-Methylindol-5-yl)amine, 1-Methyl-5-amino-1H-indole, 1-Methyl-5-aminoindole, 2-Methyl-5-amino-1H-indole, 5-Amino-1-methyl-1H-indole, 5-Amino-1-methylindole
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-11-5-4-7-6-8(10)2-3-9(7)11/h2-6H,10H2,1H3
LEDER Cn1ccc2cc(N)ccc12
IUPAC-namn 1-metylindol-5-amin
Molekylvikt (g/mol) 146.18
Formel vikt 146.0844