Läs mer
5-Amino-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1215328-08-7 |
| Molekylformel | C10H11ClN2O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Aminonaphthalene-5-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2S.ClH/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14;/h1-6H,11H2,(H2,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-aminonaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.72 |
| Formel vikt | 258.023 |