Läs mer
5-amino-1-naftalensulfonsyra, 90%, TRC
Produktkod. 30317084
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30317084 250 g
1 options
Produktkod. 30317084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618355250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 84-89-9
Molekylformel C10H9NO3S
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
LEDER Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 5-aminonaftalen-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 223.25
Formel vikt 223.0303