missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Amino-1-naftol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-1-naphthol |
| CAS | 83-55-6 |
| Molekylformel | C10H9NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2 |
| LEDER | OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 5-aminonafthal-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?