Läs mer
5-Amino-1-naftol, TRC
Produktkod. 30317103
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30317103 250 mg
1 options
Produktkod. 30317103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA618670250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Molekylformel C10H9NO
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
LEDER OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
IUPAC-namn 5-aminonafthal-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Formel vikt 159.0684