Läs mer
5-amino-1-pentanol, 50 viktprocent vattenlösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10462815 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
800 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10462815 25 mL Glasflaska 25ml
10391253 100 mL Glasflaska 100ml
10280103 800 mL Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10462815 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387910250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2508-29-4 , 7732-18-5
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.16
MDL-nummer MFCD00008237
InChI-nyckel LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
PubChem CID 75634
IUPAC-namn 5-aminopentan-1-ol
LEDER C(CCN)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Amino-1-pentanol
CAS Min % 48.0
CAS Max % 52.0
Densitet 0.9870g/mL, 0.987
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel OH(CH2)5NH2
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vikt 103.16
Procent renhet 48.0 to 52.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.